Merck
LIFH96F11344
Life Chemicals Inc.
N-(6-methylpyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
N-(6-methyl-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-7-3-2-4-9(11-7)12-10(13)8-5-6-8/h2-4,8H,5-6H2,1H3,(H,11,12,13)
InChI Key
AZEAYYGIRHIRLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)