Merck
LIFH96F11313
Life Chemicals Inc.
3-(2,2,2-trifluoroethyl)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.58
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)1-4-2-9-3-4;/h4,9H,1-3H2;1H
InChI Key
ODBDUZZXMPFLTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)