Merck
LIFH95ECD3F5
Life Chemicals Inc.
3-chloro-5-sulfanylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.63
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-mercaptobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5ClO2S/c8-5-1-4(7(9)10)2-6(11)3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI Key
CJQLUVQZOYJZQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)