Merck
LIFH95E162C8
Life Chemicals Inc.
[3-(piperidin-2-yl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
[3-(2-piperidinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)12-6-1-2-7-13-12/h3-5,8,12-14H,1-2,6-7,9H2
InChI Key
PGIZXFGEXWUXJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil