Merck
LIFH94455113
Life Chemicals Inc.
2-methylhept-6-en-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.69
MDL番号:
Iupac Name
2-methylhept-6-en-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-4-5-6-8(9)7(2)3;/h4,7-8H,1,5-6,9H2,2-3H3;1H
InChI Key
YFJWRJLDYQMUEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid