Merck
LIFH944550E8
Life Chemicals Inc.
cis-4-(benzyloxy)tetrahydrofuran-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
(3R,4S)-4-(benzyloxy)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C11H14O3/c12-10-7-13-8-11(10)14-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-,11+/m1/s1
InChI Key
FNVLHINATFTNQV-MNOVXSKESA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid