Merck
LIFH5F6BEB31
Life Chemicals Inc.
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.22
MDL番号:
Iupac Name
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3OS/c1-4-5(11-8-7-4)6(10)9(2)3/h1-3H3
InChI Key
ZNADJCXSRLQLRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil