Merck
LIFH580E194D
Life Chemicals Inc.
1-chloro-3-methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-3-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChI Key
PBBOAYURNSIRSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid