Merck
LIFH324A107F
Life Chemicals Inc.
2,6-bis[(tert-butylamino)methyl]naphthalene-1,5-diol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
403.39
MDL番号:
Iupac Name
2,6-bis((tert-butylamino)methyl)naphthalene-1,5-diol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C20H30N2O2.2ClH/c1-19(2,3)21-11-13-7-9-16-15(17(13)23)10-8-14(18(16)24)12-22-20(4,5)6;;/h7-10,21-24H,11-12H2,1-6H3;2*1H
InChI Key
DYIIOXOVVKZZCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)