Merck
LIFH31555C8B
Life Chemicals Inc.
4-cyclobutylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.68
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclobutylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c11-10-6-4-9(5-7-10)8-2-1-3-8;/h4-8H,1-3,11H2;1H
InChI Key
YCJKWAUBUWCSFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid