Merck
LIFH3099431B
Life Chemicals Inc.
2-bromo-3,6-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.03
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3,6-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-6-2-5(10)7(9)4(3-12)8(6)11/h2-3H,1H3
InChI Key
YOWVDSFLNOVBGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)