Merck
LIFH30994301
Life Chemicals Inc.
trans-2-(3,5-dimethylphenoxy)cyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3,5-dimethylphenoxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)14-12-4-3-11(12)13/h5-7,11-13H,3-4H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
InChI Key
GDDWYPFFGQQRQP-VXGBXAGGSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)