Merck
LIFH30994300
Life Chemicals Inc.
trans-2-(3-chlorophenoxy)cyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3-chlorophenoxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-2-1-3-8(6-7)13-10-5-4-9(10)12/h1-3,6,9-10,12H,4-5H2/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
SJJMSURTROZQNI-NXEZZACHSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)