Merck
LIFH3031A5A8
Life Chemicals Inc.
3-amino-4,6-dibromopyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.91
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-4,6-dibromopyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2O/c6-2-1-3(7)9-5(10)4(2)8/h1H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
KEEYNLMXNPALRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
93%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)