Merck
LIFH22CC18A9
Life Chemicals Inc.
(cyclohexylsulfanyl)methanimidamide hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.18
MDL番号:
Iupac Name
cyclohexyl imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14N2S.BrH/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H3,8,9);1H
InChI Key
AWSWDTIGGJNUMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)