Merck
LIFH22CC18A5
Life Chemicals Inc.
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2S/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2,(H,12,13)
InChI Key
KSIOAHCIEIQBOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)