Merck
LIFH22CC18A1
Life Chemicals Inc.
5-chloro-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.64
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-4-6(9(12)13)8(14-3)11-5(2)7(4)10/h1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
RNMVBEOZFLRMCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)