Merck
LIFH22CC184B
Life Chemicals Inc.
7-bromo-3-methyl-1,5-naphthyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-3-methyl-1,5-naphthyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-5-2-7-8(12-9(5)13)3-6(10)4-11-7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
LBZUNBDWRXNCEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)