Merck
LIFH11E4EF47
Life Chemicals Inc.
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
328.91
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFIO/c8-5-1-2-6(10)7(9)4(5)3-11/h1-3H
InChI Key
KOKYNRPQQJADHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)