Merck
LIFH11E4EF3F
Life Chemicals Inc.
2-methylhex-5-en-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.2
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-hexen-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3,7H,1,4-6,8H2,2H3
InChI Key
JEDAVAJXFVJEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)