Merck
LIFH11E4EF3D
Life Chemicals Inc.
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI Key
UBTXGHQPBUVCGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)