Merck
LIFH11AADBDB
Life Chemicals Inc.
4-(1,2-thiazol-3-yloxy)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.72
MDL番号:
Iupac Name
3-(piperidin-4-yloxy)isothiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2OS.ClH/c1-4-9-5-2-7(1)11-8-3-6-12-10-8;/h3,6-7,9H,1-2,4-5H2;1H
InChI Key
TYJBQDFZUXNJSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)