Merck
LIFH11AADBB4
Life Chemicals Inc.
2-(3,3-difluoropiperidin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,3-difluoropiperidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H14F2N2/c12-11(13)6-3-7-15(8-11)10-5-2-1-4-9(10)14/h1-2,4-5H,3,6-8,14H2
InChI Key
KUPPAPXIMYUBPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)