Merck
LIFH0CD45558
Life Chemicals Inc.
3-(phenoxymethyl)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-9-6-11-7-9;/h1-5,9,11H,6-8H2;1H
InChI Key
VSIHAQQCMJPYMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid