Merck
LIFH0CD45542
Life Chemicals Inc.
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-10-6-5-9-8(7-10)3-2-4-8/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
HIBNUPZVTJUFHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)