Merck
LIFH0C9551FF
Life Chemicals Inc.
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10FN3O/c9-7-5-10-8(11-6-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
InChI Key
DMGJOUCYVREUIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)