Merck
LIFH0483048C
Life Chemicals Inc.
3-(benzylamino)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
Iupac Name
3-(benzylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9(7-11(13)14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
QIXZNMWEYBPTEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)