Merck
LIFH03DC488D
Life Chemicals Inc.
2-amino-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
LKWPCZDBLQUFJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)