Merck
LIFH03B69E2B
Life Chemicals Inc.
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c11-5-9-3-4-12-6-10(9)13-7-8-1-2-8/h3-4,6,8H,1-2,7H2
InChI Key
LQDSKXFUYHWVDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)