Merck
LIFH03B69CD1
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12(6-7)8-1-3-10-4-2-8/h1-6H
InChI Key
OMMHWBMJGFPIOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)