Merck
LIF948329798
Life Chemicals Inc.
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.66
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-3-11-9-6-8(10)5-4-7(9)2;/h4-6,11H,3H2,1-2H3;1H
InChI Key
OGIWOHBAYGFUCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)