Merck
LIF948329726
Life Chemicals Inc.
1-(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.08
MDL番号:
Iupac Name
(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-2-6(3-7)9-4-8-5;;/h2,4H,3,7H2,1H3;2*1H
InChI Key
BHFNWAOBAAAKGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)