Merck
LIF947290600
Life Chemicals Inc.
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.14
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.ClH/c11-9-2-1-5-13-10(9)14-8-3-6-12-7-4-8;/h1-2,5,8,12H,3-4,6-7H2;1H
InChI Key
YFNDOQVVVFUYIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid