Merck
LIF947290515
Life Chemicals Inc.
4,6-dichloro-2-(propan-2-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.06
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GZRKQOQFSXBYTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)