Merck
LIF945292092
Life Chemicals Inc.
N-{2-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenyl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10-4-2-3-5-11(10)15-7-9-6-14-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
SENIMHNFLVMDJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)