Merck
LIF945291975
Life Chemicals Inc.
N-(2-aminoethyl)pyridine-4-carboxamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.12
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)isonicotinamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.2ClH/c9-3-6-11-8(12)7-1-4-10-5-2-7;;/h1-2,4-5H,3,6,9H2,(H,11,12);2*1H
InChI Key
PXTBBSDHPDZYGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid