Merck
LIF945291951
Life Chemicals Inc.
6-methyl-N-(piperidin-4-yl)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(6-methyl-4-pyrimidinyl)-N-(4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-8-6-10(13-7-12-8)14-9-2-4-11-5-3-9/h6-7,9,11H,2-5H2,1H3,(H,12,13,14)
InChI Key
XPDSIWFKRJJSHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)