Merck
LIF945291870
Life Chemicals Inc.
5-bromopyrimidine-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI Key
SUHXPSAYNUCJSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)