Merck
LIF945291804
Life Chemicals Inc.
N6-(4-aminophenyl)-2,N4,N4-trimethylpyrimidine-4,6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.31
MDL番号:
Iupac Name
N4-(4-aminophenyl)-N6,N6,2-trimethylpyrimidine-4,6-diamine
Inchi Code
1S/C13H17N5/c1-9-15-12(8-13(16-9)18(2)3)17-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-8H,14H2,1-3H3,(H,15,16,17)
InChI Key
PUGSPBNIJIPSDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid