Merck
LIF945291787
Life Chemicals Inc.
3-(5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-8-6(11-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
YURGBFKFPKNVTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid