Merck
LIF945291712
Life Chemicals Inc.
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methoxybenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.56
MDL番号:
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O2/c1-15-7-5(12)3(10)2(8(9)14)4(11)6(7)13/h1H3
InChI Key
OCVNPJKHUJNLQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid