Merck
LIF945291484
Life Chemicals Inc.
2-methyl-2-phenylpropan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.24
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-phenyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8,11H2,1-2H3
InChI Key
CWSGTPMVOJFVIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid