Merck
LIF945291360
Life Chemicals Inc.
N4,N4-dimethylpyridine-2,4-diamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.65
MDL番号:
Iupac Name
N4,N4-dimethylpyridine-2,4-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c1-10(2)6-3-4-9-7(8)5-6;/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9);1H
InChI Key
NZQTWCZNTXPBBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)