Merck
LIF945291338
Life Chemicals Inc.
3-(trifluoromethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.61
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-3-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c7-6(8,9)5(11)2-1-3-10-4-5;/h10-11H,1-4H2;1H
InChI Key
PPGUTDFYLNZYCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)