Merck
LIF945291269
Life Chemicals Inc.
2-chloro-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.04
MDL番号:
Iupac Name
chloro(4-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI Key
FMQMNKWDDJUULQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid