Merck
LIF945291220
Life Chemicals Inc.
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.21
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-11-7(2)9(10)12(8)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI Key
MIETYAQHSFNPIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)