Merck
LIF945291126
Life Chemicals Inc.
2,3-dichloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.07
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dichloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H2
InChI Key
CRLMOTHZSCQMCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)