Merck
LIF945291095
Life Chemicals Inc.
2-methoxy-3-methylbutan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-3-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,4,7H2,1-3H3
InChI Key
ORBDGFSVVFALPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)