Merck
LIF945291040
Life Chemicals Inc.
cyanomethanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.56
MDL番号:
Iupac Name
cyanomethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H2ClNO2S/c3-7(5,6)2-1-4/h2H2
InChI Key
QSOXEHOYDPAXTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid