Merck
LIF945291019
Life Chemicals Inc.
6-(3-fluorophenoxy)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.2
MDL番号:
Iupac Name
6-(3-fluorophenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-2-1-3-10(6-8)15-11-5-4-9(13)7-14-11/h1-7H,13H2
InChI Key
ZEDOBTDHLFLYOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)